Merck
762172
Sigma-Aldrich
Diethyl 3-bromobenzylphosphonate
97%
Synonim(y):
Diethyl m-bromobenzylphosphonate, [(3-Bromophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16BrO3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523
gęstość
1.343 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC
InChI
1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Klucz InChI
KVNNRCDDRDXWIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available