Merck
761133
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-2-cyanoacetoamide
97%
Synonim(y):
2-Cyano-N,N-diethylacetamide, N,N-Diethylcyanoacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amide
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)C(=O)CC#N
InChI
1S/C7H12N2O/c1-3-9(4-2)7(10)5-6-8/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
RYSHIRFTLKZVIH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można użyć N,N-dietylo-2-cyjanoacetoamidu:
  • Do przygotowania N,N-dietylo-2-cyjano-2-fluoro-2-fenylotioacetoamidu, który jest dalej stosowany w syntezie różnych cyjanofluoroamidów.[1]
  • W syntezie entakaponu, inhibitora O-metylotransferazy katecholowej, w reakcji z 3,4-dihydroksy-5-nitrobenzaldehydem.[2]
  • Jako budulec w syntezie fluoroforów, stosowanych jako sondy retikulum endoplazmatycznego.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bhawal, Baburao M., et al.
Synthetic Communications, 20, 3232-3243 (1990)
A light-up endoplasmic reticulum probe based on a rational design of red-emissive fluorogens with aggregation-induced emission
Zhang C, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(78), 10792-10795 (2017)
Manikowski, Andrzej et al.
Synthetic Communications, 39, 3621-3638 (2009)
In-line reaction monitoring of entacapone synthesis by Raman spectroscopy and multivariate analysis
Novak P, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 54(4), 660-666 (2011)
The development of a novel synthetic method for cyanofluoroamides using a cobaltadithiolene complex
Yokoyama Y, et al.
Synthesis, 2004(05), 701-705 (2004)