Merck
760021
Sigma-Aldrich
6-Chloro-4-hydroxy-5-methylpyrimidine
96%
Synonim(y):
4-Chloro-6-hydroxy-5-methylpyrimidine, 6-Chloro-5-methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
solid
mp
198-203 °C
ciąg SMILES
Cc1c(O)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-3-4(6)7-2-8-5(3)9/h2H,1H3,(H,7,8,9)
Klucz InChI
XZDABTAOUACVLS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3