Merck
759279
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
4,6-Dichloro-5-formyl-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl2N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
86-91 °C
ciąg SMILES
CSc1nc(Cl)c(C=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H4Cl2N2OS/c1-12-6-9-4(7)3(2-11)5(8)10-6/h2H,1H3
Klucz InChI
MRHGOAKYYORQGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3