Merck
758108
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Formyl-6-methoxy-1,3-benzodioxole, 6-Methoxypiperonal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
109-115 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
COc1cc2OCOc2cc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-11-7-3-9-8(12-5-13-9)2-6(7)4-10/h2-4H,5H2,1H3
Klucz InChI
NCIYDDIPUGCVKX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)