Merck
748773
Sigma-Aldrich
Ethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Synonim(y):
Heller-Sarpong Reagent, N-Carboethoxyimidazole, EtImC, Ethyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472
gęstość
1.162 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
YICRPEGTQDSFEX-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Professor Heller and coworkers are engaged in the development of mild and chemoselective acylation reactions using carbonylazole-derived reagents. To that end, they have developed a suite of carbonylimidazole derivatives for facile and chemoselective esterification (MImC, etc.) and amidation (WImC) of carboxylic acids, in collaboration with Professor Richmond Sarpong.