Merck
757004
Sigma-Aldrich
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
Synonim(y):
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
314-319 °C
grupa funkcyjna
chloro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
Klucz InChI
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)