Przejdź do
683701
6,7-Dihydro-2-pentafluorophenyl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium tetrafluoroborate
97%, solid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
2-(Pentafluorophenyl)-2,5,6,7-tetrahydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-4-ium tetrafluoroborate 
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7BF9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.99
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6,7-Dihydro-2-pentafluorophenyl-5H-pyrrolo[2,1-c]-1,2,4-triazolium tetrafluoroborate, 97%
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
sustainability
Sustainability features
mp
245 °C
greener alternative category
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2cn3CCCc3n2
InChI
1S/C11H7F5N3.BF4/c12-6-7(13)9(15)11(10(16)8(6)14)19-4-18-3-1-2-5(18)17-19;2-1(3,4)5/h4H,1-3H2;/q+1;-1
InChI key
KIWCIWCCQVTPOY-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
This triazolium catalyst is used for intermolecular homodimerization of aryl aldehydes, intramolecular aldehyde-ketone benzoin cyclizations, and intramolecular Stetter reations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
688487BLN00033BLN00059
description
97%
description
97%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
245 °C
mp
200-205 °C
mp
-
mp
-
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
-
sustainability
-
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)