Merck
756741
Sigma-Aldrich
PCy3 Pd G2
95%
Synonim(y):
Chloro[(tricyclohexylphosphine)-2-(2′-aminobiphenyl)]palladium(II), Tricyclohexylphosphine Pd G2
Wybierz wielkość
1 G
476,00 zł
5 G
1025,00 zł
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
476,00 zł
5 G
1025,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H43ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
244-246 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
NC1=C(C2=C([Pd]Cl)C=CC=C2)C=CC=C1.C3(CCCCC3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C18H33P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h16-18H,1-15H2;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
CYJRABDADOSMKA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
PCy3 Pd G2 is a monophosphine-coordinated 2-phenylaniline-based palladacycle complex that can be used as a precatalyst:
  • To prepare diarylmethanes by Suzuki cross-coupling reaction with heterocyclic-chloromethyl derivatives with aryl/heteroaryl boronic acids.[1]
  • To synthesize poly(arylene)s by the Suzuki cross-coupling polymerization reaction between aryl dihalides and aryldiboronic acids.[2]
  • In the C-H bond functionalization reactions.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Serge I Gorelsky et al.
The Journal of organic chemistry, 77(1), 658-668 (2011-12-14)
A comprehensive understanding of the C-H bond cleavage step by the concerted metalation-deprotonation (CMD) pathway is important in further development of cross-coupling reactions using different catalysts. Distortion-interaction analysis of the C-H bond cleavage over a wide range of (hetero)aromatics has
Facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes
Schmink JR and Tudge MT
Tetrahedron Letters, 54, 15-20 (2013)
t-Bu3P-coordinated 2-phenylaniline-based palladacycle complex as a precatalyst for the Suzuki cross-coupling polymerization of aryl dibromides with aryldiboronic acids
Zhang Hong-Hai, et al.
ACS Macro Letters, 2, 10-13 (2013)
Produkty
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions