Przejdź do
763314
sSPhos Pd G2
95%, solid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Chloro(sodium-2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl-3′-sulfonate)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H44ClNNaO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
822.66
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
sSPhos Pd G2, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald precatalyst Generation 2
assay
95%
form
solid
feature
generation 2
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
sustainability
Sustainability features
mp
193-194 °C (decomposition)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
[Na+].Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.COc3ccc(c(OC)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.C12H10N.ClH.Na.Pd/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);1-6,8-9H,13H2;1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI key
MWQYWXJKMDRSJN-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Green Chemistry. This precatalyst serves as a highly active precatalyst for cross-coupling reactions, enabling efficient C-C and C-N bond formation with reduced catalyst loading, thus aligns with Green Chemistry principle "Catalysis". Click here for more information.
Application
sSPhos Pd G2 can be used as a water-soluble Pd-precatalyst in:
  • DNA-compatible Suzuki-Miyaura reaction between DNA-linked aryl halides and various boronic acids/esters including heteroaryl boronates.
  • DNA-compatible hydroxycarbonylation reactions.
  • The cross-coupling reaction between boronic ester and brominated cyclic nucleotide to synthesize cyclic adenosine and guanosine monophosphate in the presence of potassium phosphate and hydrochloric acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
936812753009741825
description
95%
description
5 wt% loading
description
-
description
98%
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
98%
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: palladium, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Stille Coupling, core: palladium, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
form
solid
form
beads
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
193-194 °C (decomposition)
mp
-
mp
218 °C (dec.)
mp
202-210 °C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)