756660
Zirconium(IV) oxide-scandia stabilized
contains 6 mol % scandia as stabilizer
Synonim(y):
Sc6SZ, ScSZ, Scandia-stabilized zirconia, Scandium zirconium oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
Postać
powder
zawiera
<1 mol % Al2O3 as stabilizer
6 mol % scandia as stabilizer
<2.5 mol % HfO2
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
8-10 m2/g
wielkość cząstki
<0.6 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Zastosowanie
- preparation of the of scandium doped BaZrO3 based perovskites(28)(29)
- an electrolyte for the doping of bismuth oxide for application in solid oxide fuel cells (SOFCs)(30)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3