Merck
756601
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 20,000, azide
Synonim(y):
O,O′-Bis(2-azidoetylo)glikol polietylenowy, Azydek PEG, Glikol polietylenowy, PEG diazyd, klikalny PEG
Wybierz wielkość
1 G
668,00 zł
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
668,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
mp
63-70 °C
Ω-koniec
azide
α-koniec
azide
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.