Merck
756393
Sigma-Aldrich
Aluminum nitride
powder, -200 mesh, 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Monoazotek glinu
About This Item
Wzór liniowy:
AlN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
-200 mesh
mp
>2200 °C (lit.)
gęstość
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#[Al]
InChI
1S/Al.N
Klucz InChI
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Azotek glinu to ogniotrwała ceramika, która jest wykorzystywana jako materiał izolujący elektrycznie w zastosowaniach podobnych do tlenku glinu. AlN jest również stosowany w urządzeniach optycznych i półprzewodnikowych z GaN do produkcji diod LED na szafirze oraz w piezoelektrycznych urządzeniach MEMS.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Ambacher, O.
Journal of Physics D: Applied Physics, 31, 2653-2653 (1998)
Strite, S.; Morkoc, H.
J. Vac. Sci. Technol. B, 10, 1237-1237 (1992)
Fang, X.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 18, 509-509 (2008)
A Lupu et al.
Optics express, 20(11), 12541-12549 (2012-06-21)
The aim of the present paper was to determine the index variation in the GaN/AlN heterostructures related to the population/depletion of the quantum well fundamental state leading to the absorption variation in the spectral domain around 1.5 µm. The variation
Ning Liu et al.
ACS applied materials & interfaces, 1(9), 1927-1930 (2010-04-02)
Patterned growth of AlN nanocones on a Ni-coated Si substrate is demonstrated through the reaction between AlCl(3) and NH(3) at 700 degrees C with Mo grid as a mask. The AlN nanocones are selectively deposited in the hollow region of
Produkty
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.