Kluczowe dokumenty
GF25442535
Aluminum nitride
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
AL526020
Wybierz wielkość
1 EA
2670,00 zł
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 254-425-35
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
50 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)