Merck
755672
Sigma-Aldrich
Aluminum-scandium alloy
Al 98 wt. %, Sc 2 wt. %, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Al-Sc, Aluminum scandium master alloy
Wybierz wielkość
1 EA
1841,00 zł
1841,00 zł
Cena katalogowa2630,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1841,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1841,00 zł
Cena katalogowa2630,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
ingot (20mmx25.4mmx25.4mm +/- 0.3mm)
skład
Al, 98 wt. %
Sc, 2 wt. %
mp
655 °C (lit.)
ciąg SMILES
[AlH3].[Sc]
InChI
1S/Al.Sc.3H
Klucz InChI
JJWKWQDCAMHJNV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zawartość Sc 1,5-2,5% wag.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stock, J.-R.; Koehler, B.; Bomas, H.; Zoch, H.-W.
Materials & Design, 31, S76-S76 (2010)
Tomus, D.; Qian, M.; Brice, C.A.; Muddle, B.C.
Scr. Mater., 63, 151-151 (2010)
Marquis, E.A.; Seidman, D.N.; Dunand, D.C.
Acta Materialia, 50, 4021-4021 (2002)
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.