Merck
754706
Sigma-Aldrich
8-Isopropylquinoline N-oxide
97%
Synonim(y):
8-Isopropylquinoline 1-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.644
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc2ccc[n+]([O-])c12
InChI
1S/C12H13NO/c1-9(2)11-7-3-5-10-6-4-8-13(14)12(10)11/h3-9H,1-2H3
Klucz InChI
LYLSTLGFFOQSKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-tlenek 8-izopropylochinoliny może być stosowany jako odczynnik:
  • W utleniającej cyklizacji diynów w obecności złotego katalizatora.[1]
  • Do otrzymywania pirolo[3,4-c]chinolin-1-onów przez asymetryczne utlenianie alkinów chiralnych N-propargilojamidów w obecności katalizatora miedziowego.[2]
  • W syntezie 8-(1-metyloetylo)-2-[(4-metylofenylo)sulfonylo]-chinoliny poprzez deoksygenatywną i selektywną sulfonylację p-toluenosulfinianem sodu z użyciem jodu/TBHP jako katalizatora.[3]
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances in catalytic asymmetric intermolecular oxidation of alkynes
Shen W-B and Tang X-T
Organic & Biomolecular Chemistry, 17(30), 7106-7113 (2019)
Iodine/TBHP-Promoted One-Pot Deoxygenation and Direct 2-Sulfonylation of Quinoline N-Oxides with Sodium Sulfinates: Facile and Regioselective Synthesis of 2-Sulfonylquinolines
Sumunnee L, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2017(5), 1025-1032 (2017)
Pascal Nösel et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(41), 15662-15666 (2013-09-21)
In the presence of a gold catalyst an unprecedented oxidative cyclization of diynes takes place. The reaction cascade is initiated by an oxygen transfer from a N-oxide onto a gold-activated alkyne. The formed α-oxo carbene is transferred across the second