Merck
754234
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[(2,6-diisopropylphenyl)imido](1,2-dimethoxyethane)molybdenum(VI)
Synonim(y):
Bis(N-2,6-diisopropylaniline)dimethoxyethane molybdenum dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44Cl2MoN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
przydatność reakcji
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
130-135 °C
ciąg SMILES
COCCOC.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo](Cl)(Cl)=Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C12H17N.C4H10O2.2ClH.Mo/c2*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-5-3-4-6-2;;;/h2*5-9H,1-4H3;3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
HYZBNVVVUKPSEN-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3