Merck
753475
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
90-97 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-3-2(4(10)11)1-8-5(7)9-3/h1H,(H,10,11)
Klucz InChI
IVIHUCXXDVVSBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)