Merck
751332
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 98% (CP)
Wybierz wielkość
1 ML
1136,00 zł
1136,00 zł
Cena katalogowa5680,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1136,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D3H41O2
Masa cząsteczkowa:
403.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1136,00 zł
Cena katalogowa5680,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
Klucz InChI
JWUBBDSIWDLEOM-BOFGWHLFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-epi-25-hydroksywitaminaD3 [3-epi-25(OH)D3] lub (C3-epimer) jest metabolitem witaminy D. Jest to epimer 25-hydroksywitaminy D3, który różni się tylko w pozycji C-3, gdzie grupa -OH przy węglu C-3 jest w orientacji α, a nie w orientacji β.[1]
3-epi-25-hydroksywitaminaD3 (6,19,19-d3) jest deuterowaną witaminą D3, w której protony C-6 i C-19 są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
3-epi-25-hydroksywitaminaD3 (6,19,19-d3) może być stosowana jako wzorzec analityczny do ilościowej analizy zawartości 3-epi-25-hydroksywitaminyD3 w płynach biologicznych za pomocą LC-MS/MS.[1]
Opakowanie
1 ml w ampułce
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 967, 195-202 (2014)