Merck
749494
Sigma-Aldrich
(2-Ammonioethyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H26B2F8NP
Masa cząsteczkowa:
364.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
318-325 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](CC[NH3+])C(C)(C)C
InChI
1S/C10H24NP.2BF4/c1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;2*2-1(3,4)5/h7-8,11H2,1-6H3;;/q;2*-1/p+2
Klucz InChI
MWVDZPSIELCQBF-UHFFFAOYSA-P
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)