Przejdź do
698539
Bis(p-sulfonatophenyl)phenylphosphine dihydrate dipotassium salt
97%, solid
Synonim(y):
BSPP, 4,4′-(Phenylphosphinidene)bis-benzenesulfonic acid dipotassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13K2O6PS2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
534.62
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bis(p-sulfonatophenyl)phenylphosphine dihydrate dipotassium salt, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
98-102 °C
functional group
phosphine
SMILES string
O.O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.2H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
CVKCKLNGVYHFAX-UHFFFAOYSA-L
Application
Bis(p-sulfonatophenyl)phenylphosphine dihydrate dipotassium salt (BSPP) is a water-soluble triarylphosphine salt that forms coordination complexes with silver ions, which is extensively used in the synthesis of silver nanoparticles (AgNPs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
466948I5634198870
description
97%
description
97%
description
≥98%
description
≥97%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
assay
≥97%
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
iodo
functional group
-
form
solid
form
solid
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
98-102 °C
mp
99-102 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?