Merck
749443
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
Wybierz wielkość
10 MG
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1710,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CD2)3CH(COOH)(NH2) •HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
mp
245 °C (dec) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2;
Klucz InChI
GGTYBZJRPHEQDG-IYAGNYDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Caitlyn Makins et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(8), 1077-1084 (2017-05-22)
Ornithine 4,5-aminomutase (OAM) from Clostridium sticklandii is an adenosylcobalamin (AdoCbl) and pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzyme that catalyzes a 1,2-amino shift, interconverting d-ornithine and 2S, 4R-diaminopentanoate. The reaction occurs via a radical-based mechanism whereby a PLP-bound substrate radical undergoes intramolecular isomerization