Key Documents
749192
Poly(styrene-block-methyl methacrylate)
average Mn 104,000, block ratio of 1:1
Synonim(y):
PS-block-PMMA, PS-PMMA
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 104,000
average Mn 52,000 (PMMA)
average Mn 52,000 (polystyrene)
temp. przejścia
Tm 345-350 °C
Mw/Mn
<1.2
InChI
1S/C8H8.C5H8O2/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)5(6)7-3/h2-7H,1H2;1H2,2-3H3
Klucz InChI
ADFPJHOAARPYLP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
PS Mn = 57 ± 6 kg/mol
PMMA Mn = 25 ± 3 kg/mol
PDI of the overall block copolymer <1.2
PS molecular weight verified by SEC (taking an aliquot from the reaction mixture) and the PMMA molecular weight by NMR spectroscopy. The overall block copolymer molecular weight distribution would be determined by SEC.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3