Merck
748986
Sigma-Aldrich
p-Coumaric acid-(phenyl-18O)
97 atom % 18O, 97% (CP)
Synonim(y):
trans-4-Hydroxycinnamic acid-(phenyl-18O)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H818OO2
Masa cząsteczkowa:
166.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % 18O
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
214 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC(/C=C/C1=CC=C([18OH])C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i10+2
Klucz InChI
NGSWKAQJJWESNS-SIPYLNGTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2