Merck
748501
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-iodoaniline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClIN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
65-70 °C
grupa funkcyjna
chloro
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(I)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
Klucz InChI
ONZHMGRKWJMTDE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)