Kluczowe dokumenty
748021
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 520 nm, solid
Synonim(y):
Artificial atoms, Fluorescent nanocrystals, QDs
Wybierz wielkość
10 MG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
fluorescencja
λem 520 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Nanokryształy CdSe/ZnS rdzeń/powłoka w postaci stałej są wysoce oczyszczonymi kropkami kwantowymi. Można je dyspergować w większości niepolarnych rozpuszczalników organicznych, takich jak toluen, chloroform, heksan itp. Dzięki bardzo niskiej zawartości zanieczyszczeń organicznych, te kropki kwantowe są specjalnie zaprojektowane jako emitery do zastosowań optoelektronicznych, takich jak wyświetlacze i oświetlenie półprzewodnikowe.
Protokół wytwarzania roztworów QD (dyspergowanie QD w roztworach):
1. Odważyć pożądaną ilość proszku kropek kwantowych i umieścić go w szklanej fiolce;
2. Dodać pożądaną ilość rozpuszczalnika, tj. toluenu, chloroformu, heksanu itp. (głównie niepolarnych rozpuszczalników organicznych) do fiolki i wstrząsnąć fiolką;
3. Jeśli po wstrząśnięciu w fiolce pozostało ciało stałe, należy poddać fiolkę sonikacji przez 30 ~ 60 sekund, aby proszek kropek kwantowych był dobrze rozproszony. W razie potrzeby dalej rozcieńczać roztwór.
Żywotność: trzy lata przy prawidłowym przechowywaniu w temperaturze 4-25°C. Nie zamrażać.
CdSe/ZnS core/shell nanocrystals in solid form are highly purified quantum dots. They can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, hexane, etc. With very low organic impurity, these quantum dots are specifically designed as emitters for optoelectronic applications such as display and solid state lighting.
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC
Product of Ocean Nanotech, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Produkty
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I would like to know the molar absorption coefficient coefficient of these Quantum dots. Please Reply. I would greatly appreciate the assistance.
    1 answer
    1. Unfortunately, the molar absorption coefficient of 748021 is not measured.
      Helpful?
  2. I would like to know the diameter of CdSe/ZnS core-shell type quantum dot with emission wavelength centered at 520 nm
    1 answer
    1. The diameter of this product is 6nm.