The density is 5.8 g/cm3
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1680,00 zł 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Cena katalogowa1680,00 złZaoszczędź 25%description
Extinction Coefficient- 250000 at first peak position
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw 79000
size
6.8 nm , Inorganic size of QDs(core+shell)
fluorescence
λem 560 nm
Application
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 560 nm, solid | description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 580 nm, solid | description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 540 nm, solid | description stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 520 nm, solid |
| fluorescence λem 560 nm | fluorescence λem 580 nm | fluorescence λem 540 nm | fluorescence λem 520 nm |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mol wt Mw 79000 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| description Extinction Coefficient- 250000 at first peak position | description - | description - | description - |
| size 6.8 nm , Inorganic size of QDs(core+shell) | size - | size - | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1306-24-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the density of CdSe/ZnS core-shell type quantum dots 748080?
1 answer-
Helpful?
-
-
Could you please provide me with information about the surface charge (z potential) of this quantum dots?
1 answer-
The Amine Quantum Dots, such as this product, have a Zeta potential range of -10 mV to +20 mV.