Kluczowe dokumenty
748005
Gold nanorods
10 nm diameter, silica coated, λmax, 850 nm, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Polecane produkty
Materiały
silica
opis
Silica coated Gold nanorod
Silica coating thickness 18-22 nm (TEM)
Formularz
dispersion in H2O
nanorod
stężenie
>30 μg/mL in H2O
śr. × dł.
9-11 nm × 41-48 nm
kolor
purple
średnica
10 nm
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C
λmaks.
850 nm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Gold nanoparticles find diverse applications from biomedical engineering to photovoltaics, leveraging their tunable optical properties for various fields.
Nanocząstki złota znajdują różnorodne zastosowania, od inżynierii biomedycznej po fotowoltaikę, wykorzystując swoje przestrajalne właściwości optyczne w różnych dziedzinach.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.