Merck
747831
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
97%
Synonim(y):
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol, 1-Methyl-5-hydroxy-1H-pyrazole, 1-Methyl-5-hydroxypyrazole, 1-Methylpyrazol-5-ol, 2-Methyl-2H-pyrazol-3-ol, 5-Hydroxy-1-methylpyrazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
110-114 °C
110-114 °C
ciąg SMILES
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
Klucz InChI
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)