747092
C8-BTBT
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
2,7-Dioctyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
mp
108-112 °C
właściwości półprzewodników
P-type (mobility=5.5 cm2/V·s)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1=CC2=C(C=C1)C3=C(C(C=CC(CCCCCCCC)=C4)=C4S3)S2
InChI
1S/C30H40S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-23-17-19-25-27(21-23)31-30-26-20-18-24(22-28(26)32-29(25)30)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-22H,3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
YWIGIVGUASXDPK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.