Merck
746630
Sigma-Aldrich
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
99% (HPLC)
Synonim(y):
Dibromo-FBT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6HBr2FN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99% (HPLC)
Formularz
solid
mp
158-163 °C
ciąg SMILES
BrC1=C(F)C=C(Br)C2=NSN=C21
InChI
1S/C6HBr2FN2S/c7-2-1-3(9)4(8)6-5(2)10-12-11-6/h1H
Klucz InChI
KVZDYOVYIHJETJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monomer do syntezy polimerów do organicznych ogniw słonecznych o wysokiej sprawności konwersji energii (PCE) i OFET o wysokiej ruchliwości.
Fluorowanie obniża poziom HOMO polimeru; co skutkuje wysokim napięciem obwodu otwartego znacznie przekraczającym 0,7 V.
Wysokowydajny polimer F-PCPDTBT:PC70BM Bulk Heterojuction Organic Solar Cells (OPVs):
  • JSC = 14,1 mA/cm2
  • VOC = 0,74 V
  • FF = 0,58
  • PCE = 6,2%
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Steve Albrecht et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(36), 14932-14944 (2012-08-07)
A novel fluorinated copolymer (F-PCPDTBT) is introduced and shown to exhibit significantly higher power conversion efficiency in bulk heterojunction solar cells with PC(70)BM compared to the well-known low-band-gap polymer PCPDTBT. Fluorination lowers the polymer HOMO level, resulting in high open-circuit
Yong Zhang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(39), 11026-11028 (2011-09-13)
Small band-gap conjugated polymers based on monofluoro- and difluoro-substituted benzothiadiazole were developed. Highly efficient polymer solar cells (PCE as high as 5.40%) could be achieved for devices made from these polymers.