Merck
745502
Sigma-Aldrich
4-Heptyl-3-13C acetate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Octan 4 heptylu znakowany 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC8H18O2
Masa cząsteczkowa:
159.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCC(OC(C)=O)[13CH2]CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3/i6+1
Klucz InChI
JPXGPRBLTIYFQG-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)