Merck
492647
Sigma-Aldrich
Formamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
HC18ONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
95 atom % 18O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
gęstość
1.182 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[H]C(N)=[18O]
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i3+2
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-YZRHJBSPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)