Merck
745448
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate-,α-α′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Dimethyl terephthalate 13C2 labeled
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O=[13C](OC)C1=CC=C([13C](OC)=O)C=C1
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i9+1,10+1
Klucz InChI
WOZVHXUHUFLZGK-OJJJIBSVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
285.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
141 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)