Merck
901460
Dimethyl (terephthalate-13C8)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Dimethyl terephthalate-1,2,3,4,5,6,α,α′-13C8
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C8C2H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.13
UNSPSC Code:
12352005
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
flakes
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
form
flakes
mass shift
M+8
SMILES string
O=[13C](OC)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13C](OC)=O)[13CH]=[13CH]1
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)