Merck
745340
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-cis-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
≥95% (GC)
Synonim(y):
(1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclohexylamine, (1S,2R)-N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95% (GC)
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥90%
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
AKVIZYGPJIWKOS-BDAKNGLRSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)