Merck
745081
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Chlorobenzyl azide solution, o-Chlorobenzyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.60
Beilstein:
2719059
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 745081, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)