Merck
74391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Fmoc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nα,Nβ-di-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Fmoc-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H28N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
crystals
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C33H28N2O6/c36-31(37)30(35-33(39)41-19-29-26-15-7-3-11-22(26)23-12-4-8-16-27(23)29)17-34-32(38)40-18-28-24-13-5-1-9-20(24)21-10-2-6-14-25(21)28/h1-16,28-30H,17-19H2,(H,34,38)(H,35,39)(H,36,37)/t30-/m0/s1
Klucz InChI
CEEGOSWFFHSPHM-PMERELPUSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3