GE29357374
SeraSil-Mag 700 silica coated superparamagnetic beads
Cytiva 29357374, pack of 1 × 60 mL
Wybierz wielkość
2340,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2340,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 × 60 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29357374
śr. rozm. cząst.
400 nm
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Kulki SeraSil-Mag są kompatybilne z chemią soli chaotropowych i mieszaniem worteksowym, mieszaniem rolkowym i sonikacją.
Ściśle kontrolowane procesy produkcyjne pozwalają uzyskać kulki z powłoką rdzeniową, które są jednolite i kuliste. Powłoka krzemionkowa zapewnia wysoką zawartość silanolowych grup powierzchniowych i otacza rdzeń magnetyczny. Rozmiar submikronowy zapewnia dużą powierzchnię i liczne miejsca wiązania. Wąski rozkład wielkości cząstek zapewnia jednorodność i spójność kulek.
Nanocząstki magnetyczne w rdzeniu zapewniają superparamagnetyczne właściwości kulek SeraSil-Mag, co skutkuje niezwykle szybką separacją magnetyczną w obecności magnesu. Po usunięciu pola magnetycznego nie występuje namagnesowanie resztkowe, co dodatkowo ułatwia obsługę podczas użytkowania.
Cechy i korzyści
- Wysokie namagnesowanie (60emu/g) i silna zdolność wiązania zapewniają szybką odpowiedź magnetyczną (~5 sekund) i skracają czas potrzebny na etapy magnetyczne podczas izolacji.
- Kulki są monodyspersyjne o wąskim rozkładzie wielkości, co zapewnia spójne, powtarzalne wyniki.
- Silanolowe grupy hydroksylowe na powierzchni kulek zapewniają wydajną izolację kwasów nukleinowych o wysokiej czystości.
- Testowane pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
- Dobra stabilność pływalności (niska szybkość sedymentacji): kulki pozostają dobrze zawieszone i rozproszone przez ponad 90 minut (przy stężeniu 1 mg/ml),
- zapewniając dobrą obsługę i przydatność do automatyzacji.
- Kulki mogą osiadać szybciej przy wyższym stężeniu
- Kulki są dostępne w dwóch rozmiarach (średnica w submikroskali ~700 nm i 400 nm), oferując wybór w zależności od wymagań powierzchniowych.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)