Merck
722138
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
1-Methylpyrazole-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
220-225 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cn1nccc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(5(8)9)2-3-6-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
JREJQAWGQCMSIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)