Merck
742341
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-chlorobenzene solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
p-Chlorobenzyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.60
Beilstein:
2441922
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
solution
stężenie
~0.5 M in dichloromethane
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
JMTPIENQTKMREN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)