Merck
742074
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
250 nm diameter, stabilized suspension in citrate buffer
Synonim(y):
Au NP, Gold Colloid
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
nanoparticles
suspension
zawiera
stabilizer (Proprietary Surfactant)
stężenie
~7.1E+8 particles/mL
średnica
250 nm
PDI
<0.2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ideal for adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications. Note: This product is not ideal for protein adsorption. For gold nanoparticles suitable for adsorption of proteins and other ligands for conjugate development, please see our gold nanoparticles stabilized in PBS.
This material is highly monodisperse (<12% variability in size and shape), and provides significantly improved surface reactivity. Applications include Surface Enhanced Raman Lables, Sensing/Detection, Biological Targeting, Plasmonics and Electronics.
Informacje prawne
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Gold (Au) nanoparticles have tunable optical and electronic properties and are used in a number of applications including photovoltaics, sensors, drug delivery & catalysis.
Nanocząstki złota (Au) mają przestrajalne właściwości optyczne i elektroniczne i są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym w fotowoltaice, czujnikach, dostarczaniu leków i katalizie.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Zobacz wszystko