Merck
74200
Sigma-Aldrich
Nonadecanoyl chloride
≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.95
Beilstein:
1786242
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
solid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C19H37ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3
Klucz InChI
BASNZTUXPUAQLZ-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
melts at room temperature
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2