Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451
density
0.909 g/mL at 20 °C
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
InChI key
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description purum, ≥98.0% (GC) | description ≥95.0% (GC) | description ≥97.0% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form crystals |
| refractive index n20/D 1.451 | refractive index n20/D 1.426 | refractive index - | refractive index - |
| density 0.909 g/mL at 20 °C | density 0.963 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 20 °C (lit.) | density - |
| functional group acyl chloride | functional group acyl chloride | functional group chloro | functional group acyl chloride |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecanoyl chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?