Merck
741388
Sigma-Aldrich
rac-Glyceryl-2,3-di(oleate-13C18)-1-palmitate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C36C19H102O6
Masa cząsteczkowa:
895.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+36
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C55H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-28,52H,4-24,29-51H2,1-3H3/b27-25-,28-26-/i1+1,2+1,4+1,5+1,7+1,8+1,10+1,11+1,13+1,14+1,16+1,17+1,19+1,20+1,22+1,23+1,25+1,26+1,27+1,28+1,30+1,31+1,33+1,34+1,36+1,37+1,39+1,40+1,42+1,43+1,45+1,46+1,48+1,49+1,54+1,55+1
Klucz InChI
JFISYPWOVQNHLS-WBOFHELASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)