Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55D5H95O6
Masa cząsteczkowa:
862.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
liquid
mass shift
M+5
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC
InChI
1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,22,25-26,28,52H,4-16,18-19,21,23-24,27,29-51H2,1-3H3/b20-17-,25-22-,28-26-/i50D2,51D2,52D
InChI key
FHSLPRLHVWRPNQ-PBYMJFEOSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?