Merck
741310
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
96%
Synonim(y):
6-Bromo-3-(dimethyl)pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrF2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
25-30 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
Klucz InChI
QUHDJDVFZSVUOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)