Merck
741272
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
95%
Wybierz wielkość
500 MG
159,00 zł
159,00 zł
Cena katalogowa318,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
159,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5HCl2F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 zł
Cena katalogowa318,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
45-50 °C
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5HCl2F3N2/c6-3-1-2(5(8,9)10)4(7)12-11-3/h1H
Klucz InChI
FCAYXJJTFRBHIQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)