Merck
741132
Sigma-Aldrich
3-Boc-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
123-128 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOS1(=O)=O
InChI
1S/C7H13NO5S/c1-7(2,3)13-6(9)8-4-5-12-14(8,10)11/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
ALJRPIAYJALVFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)