Merck
655910
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
97%
Wybierz wielkość
5 G
340,20 zł
340,20 zł
Cena katalogowa486,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
340,20 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Br)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
340,20 zł
Cena katalogowa486,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
105-109 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Klucz InChI
AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)